Få mere at vide
Tellur(IV)bromid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11394879
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394879 10 g 10g
11384879 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 075101.09
 Begrænset vare
På lager
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10031-27-3 | Br4Te | 447,22 g/mol
Anvendes som organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-27-3
Molekylær formel Br4Te
Molekylvægt (g/mol) 447.22
MDL nummer MFCD00049575
InChI nøgle PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry
PubChem CID 82311
IUPAC navn tetrabrom-λ4-tellan
SMIL Br[Te](Br)(Br)Br
Spezifikation
Kogepunkt 420 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Tellurium (IV) bromide
Smeltepunkt 380 °C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Følsomhed Fugtfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4,31 g/ml ved 15 °C
FN nummer UN2923
Merck Index 14,9125
Opløselighedsinformation Nedbrydes i vand under dannelse af TeO2 og HBr
Formel vægt 447.27
Procent renhed 99.9%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.