Få mere at vide
Tellurium(IV) bromid, ultratør, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11385737
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385737 50 g 50g
11375737 10 g 10g
11365737 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11385737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043439.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 10031-27-3 | Br4Te | 447,22 g/mol
Tellurtetrabromid det fungerer som et kemisk og organisk mellemprodukt. Det fungerer også som dirigent.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10031-27-3
Molekylær formel Br4Te
Molekylvægt (g/mol) 447.22
MDL nummer MFCD00049575
InChI nøgle PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry
PubChem CID 82311
IUPAC navn tetrabrom-λ4-tellan
SMIL Br[Te](Br)(Br)Br
Specifications
Kogepunkt 420 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Tellurium (IV) bromide
Smeltepunkt 380 °C
Navn note Ultratør
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Emballage Ampul
Følsomhed Fugtfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 4,31 g/ml ved 15 °C
FN nummer UN2923
Merck Index 14,9125
Opløselighedsinformation Det reagerer med vand og ethanol.
Formel vægt 447.27
Procent renhed 99.999%