Få mere at vide
Sampling Systems™ TeleSwab™ Komplet sæt til teleskopisk slibeværktøj
De TeleSwab™ Teleskopisk vatpind gør det muligt for operatører hurtigt og nemt at tage podepinde fra tidligere utilgængelige steder.
21960.00 DKK
Tekniske data
Produkttype Vaskesæt
Håndtag Type Teleskopering
Til brug med (applikation) Miljøpodning
Længde (metrisk) håndtag Kan forlænges til 3 m
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Stil Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Stil Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
15774642
Dokumentvisning
Sampling Systems™
8011K-01
Sæt 1 1x teleskopstang, 1x vinkeladapter, 1x vatpindholder
21960.00 DKK
1 sæt
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Læg i indkøbskurv
15491885
Dokumentvisning
Sampling Systems™
8011K-02
Sæt 2 1x teleskopstang, 1x skabelonholder, 1x vatpindskabelon
21960.00 DKK
1 sæt
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ideel til miljøpodning og til brug med store dele af procesudstyr
  • Udtrækkeligt håndtag, der kan forlænges op til 3m
  • Justerbar adapter til at vinkle podepinde for at opfylde konturerne af det emne, der prøves
  • PTFE-skabelonværktøj gør det muligt at vaske et fast område
  • To forskellige komplette sæt er tilgængelige
  • Kit 1 indeholder en teleskopstang, en vinkeladapter og en vatpindholder
  • Kit 2 indeholder en teleskopstang, en skabelonholder og en vatpindskabelon med et hul skåret efter kundens krav
Tekniske data
Tekniske data
Vaskesæt
Teleskopering
Miljøpodning
Kan forlænges til 3 m
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sampling Systems™ TeleSwab™ Komplet sæt til teleskopisk slibeværktøj