Få mere at vide
Sampling Systems™ TeleSwab™ Komplet sæt til teleskopisk slibeværktøj
Shop alle Sampling Systems produkter
Stil:
Sæt 1
Sæt 2
Inkluderer:
1x teleskopstang, 1x skabelonholder, 1x vatpindskabelon
1x teleskopstang, 1x vinkeladapter, 1x vatpindholder
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
- Ideel til miljøpodning og til brug med store dele af procesudstyr
- Udtrækkeligt håndtag, der kan forlænges op til 3m
- Justerbar adapter til at vinkle podepinde for at opfylde konturerne af det emne, der prøves
- PTFE-skabelonværktøj gør det muligt at vaske et fast område
- To forskellige komplette sæt er tilgængelige
- Kit 1 indeholder en teleskopstang, en vinkeladapter og en vatpindholder
- Kit 2 indeholder en teleskopstang, en skabelonholder og en vatpindskabelon med et hul skåret efter kundens krav
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vaskesæt |
| Inkluderer | 1x teleskopstang, 1x skabelonholder, 1x vatpindskabelon |
| Håndtag Type | Teleskopering |
| Stil | Sæt 2 |
| Til brug med (applikation) | Miljøpodning |
| Længde (metrisk) håndtag | Kan forlænges til 3 m |