Få mere at vide
Sampling Systems™ TeleSwab™ Komplet sæt til teleskopisk slibeværktøj
Artikelnummer. 15774642 Shop alle Sampling Systems produkter
Stil:
Sæt 1
Sæt 2
Inkluderer:
1x teleskopstang, 1x skabelonholder, 1x vatpindskabelon
1x teleskopstang, 1x vinkeladapter, 1x vatpindholder
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15774642
Brand: Sampling Systems™ 8011K01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De TeleSwab™ Teleskopisk vatpind gør det muligt for operatører hurtigt og nemt at tage podepinde fra tidligere utilgængelige steder.
  • Ideel til miljøpodning og til brug med store dele af procesudstyr
  • Udtrækkeligt håndtag, der kan forlænges op til 3m
  • Justerbar adapter til at vinkle podepinde for at opfylde konturerne af det emne, der prøves
  • PTFE-skabelonværktøj gør det muligt at vaske et fast område
  • To forskellige komplette sæt er tilgængelige
  • Kit 1 indeholder en teleskopstang, en vinkeladapter og en vatpindholder
  • Kit 2 indeholder en teleskopstang, en skabelonholder og en vatpindskabelon med et hul skåret efter kundens krav
Tekniske data
Produkttype Vaskesæt
Inkluderer 1x teleskopstang, 1x vinkeladapter, 1x vatpindholder
Håndtag Type Teleskopering
Stil Sæt 1
Til brug med (applikation) Miljøpodning
Længde (metrisk) håndtag Kan forlænges til 3 m