Få mere at vide
Fisherbrand™ Teclu sikkerhedsbrænder med NF-tilslutning, 13 mm åbning
Leveres med en flammesvigtanordning, der lukker for gastilførslen til brænderen inden for cirka 20 sekunder efter, at flammen er slukket.
Brand: Fisherbrand™ 4010/1TCBSP
895.50 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Alle sikkerhedsfunktioner er indeholdt i brænderen
- Til brug med naturgas/methan eller butan/propan
- 13 mm diameter åbning
- Med gaskontrol nåleventil
- Specielt designet konisk blandekammer indbygget, som gør det muligt for brænderen at afgive en meget varm flamme
- Velegnet til glasarbejde og lodning
- Gas- og luftblandingen reguleres ved at justere det riflede hjul under røret
Tekniske data
Teclu sikkerhedsbrænder | |
13 mm | |
150 mm | |
1 hv. |
Butan, Propan, LPG | |
Glasarbejde og lodning | |
NF skrue G 0,5 i konnektor |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Teclu sikkerhedsbrænder med NF-tilslutning, 13 mm åbning > Højde: 150 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion