Få mere at vide
Fisherbrand™ Teclu sikkerhedsbrænder med NF-tilslutning, 13 mm åbning
Artikelnummer. p-8571024 Shop alle Fisherbrand produkter
Gas type:
Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11725416
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Leveres med en flammesvigtanordning, der lukker for gastilførslen til brænderen inden for cirka 20 sekunder efter, at flammen er slukket.
  • Alle sikkerhedsfunktioner er indeholdt i brænderen
  • Til brug med naturgas/methan eller butan/propan
  • 13 mm diameter åbning
  • Med gaskontrol nåleventil
  • Specielt designet konisk blandekammer indbygget, som gør det muligt for brænderen at afgive en meget varm flamme
  • Velegnet til glasarbejde og lodning
  • Gas- og luftblandingen reguleres ved at justere det riflede hjul under røret
Tekniske data
Produkttype Teclu sikkerhedsbrænder
Gas type Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Diameter (metrisk) 13 mm
Til brug med (applikation) Glasarbejde og lodning
Højde (metrisk) 150 mm
Inkluderer NF skrue G 0,5 i konnektor
nr. pr. pakke 1 hv.