Få mere at vide
Fisherbrand™ Teclu-brænder med NF-tilslutning, 13 mm åbning
Artikelnummer. 11795396 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Gas type:
Butan, LPG, Propan
Metan, Naturgas
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gas type unitSize
11795396 Butan, LPG, Propan Hver
11785396 Metan, Naturgas Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11795396
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til glasarbejde og lodning.
  • Konstrueret med en gaskontrol nåleventil
  • Specielt designet konisk blandekammer, som gør det muligt for brænderen at afgive en meget varm flamme
  • Gas- og luftblandingen reguleres ved at justere det riflede hjul under røret
  • Brænderdiameter på 13 mm, total højde på 150 mm
Tekniske data
Produkttype Teclu brænder
Gas type Butan, LPG, Propan
Diameter (metrisk) 13 mm
Til brug med (applikation) Glasarbejde og lodning
Højde (metrisk) 150 mm
Inkluderer NF skrue G 0,5 i konnektor
nr. pr. pakke 1 hv.