Få mere at vide
Texwipe™ TechniCloth™ Moppebetræk
Fremstillet af en hydroentangled, nonwoven blanding af 55% cellulose og 45% polyester
711.10 DKK - 1040.00 DKK
Tekniske data
Materiale Polyestercellulose
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Dimensioner (L x B) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Dimensioner (L x B) Pris Antal & tilgængelighed  
15732416
Dokumentvisning
Texwipe™
TX627C
37.5 x 67.5 cm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1315.00 DKK
711.10 DKK / Pakke med 150
Spare 603.90 DKK
45% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-10-2025
Læg i indkøbskurv
15742416
Dokumentvisning
Texwipe™
TX630
59 x 25 cm
1040.00 DKK
Pakke med 150
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 14-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Stofblanding kombinerer de meget absorberende egenskaber af en naturlig fiber med renheden og styrken af en syntetisk visker
  • Med dets lave partikelantal, lave ekstraherbare niveauer og opløsningsmiddelkompatibilitet, TechniCloth™ er ideel til generel aftørring og spildkontrol i kontrollerede miljøer
  • Ideel til applikationer, hvor høj absorptionsevne og lave ekstraherbare materialer er de vigtigste overvejelser
  • Fremragende til opsamling af vandspild
  • Fremragende våd- og tørstyrke på grund af polyesteren
  • Meget absorberende på grund af cellulosen
  • Kompatibel med de fleste opløsningsmidler
  • Indeholder ingen kemiske bindemidler
  • Lave udtrækbare niveauer
Tekniske data
Tekniske data
Polyestercellulose
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Texwipe™ TechniCloth™ Moppebetræk