Få mere at vide
Texwipe™ TechniCloth™ Moppebetræk
Artikelnummer. 15742416 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
37,5 x 67,5 cm
59 x 25 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15742416 59 x 25 cm Pakke med 150
15732416 37,5 x 67,5 cm Pakke med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15742416 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 DKK
    537.87 DKK / Pakke med 150
    Spare 722.13 DKK
    57% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af en hydroentangled, nonwoven blanding af 55% cellulose og 45% polyester
  • Stofblanding kombinerer de meget absorberende egenskaber af en naturlig fiber med renheden og styrken af en syntetisk visker
  • Med dets lave partikelantal, lave ekstraherbare niveauer og opløsningsmiddelkompatibilitet, TechniCloth™ er ideel til generel aftørring og spildkontrol i kontrollerede miljøer
  • Ideel til applikationer, hvor høj absorptionsevne og lave ekstraherbare materialer er de vigtigste overvejelser
  • Fremragende til opsamling af vandspild
  • Fremragende våd- og tørstyrke på grund af polyesteren
  • Meget absorberende på grund af cellulosen
  • Kompatibel med de fleste opløsningsmidler
  • Indeholder ingen kemiske bindemidler
  • Lave udtrækbare niveauer
Specifica
Materiale Polyestercellulose
Dimensioner (L x B) 59 x 25 cm
Emballagemængde 150 moppebetræk/pose, 12 poser/Cs.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.