Beskrivelse
- Stofblanding kombinerer de meget absorberende egenskaber af en naturlig fiber med renheden og styrken af en syntetisk visker
- Med dets lave partikelantal, lave ekstraherbare niveauer og opløsningsmiddelkompatibilitet, TechniCloth™ er ideel til generel aftørring og spildkontrol i kontrollerede miljøer
- Ideel til applikationer, hvor høj absorptionsevne og lave ekstraherbare materialer er de vigtigste overvejelser
- Fremragende til opsamling af vandspild
- Fremragende våd- og tørstyrke på grund af polyesteren
- Meget absorberende på grund af cellulosen
- Kompatibel med de fleste opløsningsmidler
- Indeholder ingen kemiske bindemidler
- Lave udtrækbare niveauer
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyestercellulose |
| Dimensioner (L x B) | 37,5 x 67,5 cm |
| Emballagemængde | 150 moppebetræk/pose |