Få mere at vide
TaqMan™, RNA-to-CT™ TaqMan™ RNA-til- CT™1-Step Kit
Leverer ensartet RNA-målkvantificering for en lang række assays og er valideret med Applied Biosystems™ omfattende bibliotek af TaqMan™ Genekspressionsassays.
2425.00 DKK - 60500.00 DKK
Tekniske data
Detektionsmetode | Primer-sonde |
---|---|
PCR metode | 1-Step RT-PCR |
Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
Reaktionshastighed | Standard |
Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Anvendt Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, StepOne™ , Standardtilstand, StepOnePlus™ , Standardtilstand |
Artikelnummer | Brand | Antal reaktioner | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Antal reaktioner | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10158014
|
TaqMan™, RNA-to-CT™
4392653 |
40 reaktioner |
2425.00 DKK
Hver |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10734807
|
TaqMan™, RNA-to-CT™
4392938 |
200 reaktioner |
6960.00 DKK
200 reaktioner |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10045714
|
TaqMan™, RNA-to-CT™
4392656 |
2000 reaktioner |
60500.00 DKK
1 sæt |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
De TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step Kit anbefales til en række anvendelser, herunder generelle genekspressionsundersøgelser, biomarkøropdagelse og mikroarray-validering.
- Nøjagtig over et bredt dynamisk område for pålidelig ydeevne
- Høj følsomhed, der muliggør registrering af lavt kopiantal og præcis kvantificering
- Valideret med TaqMan™ Genekspressionsassays for nem eksperimentel opsætning
- Konsekvent ydeevne med en bred vifte af mål, herunder AT-rige, GC-rige og lange sekvenser
- Færre pipetteringstrin betyder mindre praktisk tid og mindre chance for fejl
Effektivitet på tværs af en bred vifte af inputkoncentrationer
- Maksimal fleksibilitet i RNA-skabeloninputmængde kræver optimal PCR-effektivitet i realtid på tværs af en bred vifte af skabelonmængder
- Resultatet er sammenligneligt med det TaqMan™ RNA-to-CT™ 2-trins kit, og er en væsentlig forbedring i dynamisk rækkevidde og følsomhed i forhold til TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix-reagenser.
Høj følsomhed ved lav målkoncentration
- Følsomheden af TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step Kittet blev valideret ved hjælp af en syntetisk RNA-skabelon, for hvilken kopinummeret er præcist kendt
- Signifikant prøveudtagningsfejl opstår ved måling af små mængder mål, så statistisk analyse er påkrævet for korrekt evaluering ved brug af flere replikater
- Statistisk analyse indikerer høj sikkerhed for prøvekvantificering baseret på en T-test, i overensstemmelse med så få som 10 kopier af målet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Våd is
Tekniske data
Primer-sonde | |
AmpliTaq Gold DNA-polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Anvendt Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, StepOne™ , Standardtilstand, StepOnePlus™ , Standardtilstand | |
RNA-til- CT ,™ TaqMan™ | |
UP (ultraren) | |
Genekspression |
1-Step RT-PCR | |
Standard | |
ROX (forblandet) | |
One-Step RT-PCR sæt | |
ArrayScript™ OP | |
RNA |