Få mere at vide
TaqMan™, RNA-to-CT™ TaqMan™ RNA-til- CT™1-Step Kit
Artikelnummer. 10734807 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
200 reaktioner
2000 reaktioner
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
200 reaktioner
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10734807 200 reaktioner 200 reaktioner
10158014 40 reaktioner Hver
10045714 2000 reaktioner 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10734807 Leverandør TaqMan™, RNA-to-CT™ Leverandørnr. 4392938
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Leverer ensartet RNA-målkvantificering for en lang række assays og er valideret med Applied Biosystems™ omfattende bibliotek af TaqMan™ Genekspressionsassays.
De TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step Kit anbefales til en række anvendelser, herunder generelle genekspressionsundersøgelser, biomarkøropdagelse og mikroarray-validering.
  • Nøjagtig over et bredt dynamisk område for pålidelig ydeevne
  • Høj følsomhed, der muliggør registrering af lavt kopiantal og præcis kvantificering
  • Valideret med TaqMan™ Genekspressionsassays for nem eksperimentel opsætning
  • Konsekvent ydeevne med en bred vifte af mål, herunder AT-rige, GC-rige og lange sekvenser
  • Færre pipetteringstrin betyder mindre praktisk tid og mindre chance for fejl
Effektivitet på tværs af en bred vifte af inputkoncentrationer
  • Maksimal fleksibilitet i RNA-skabeloninputmængde kræver optimal PCR-effektivitet i realtid på tværs af en bred vifte af skabelonmængder
  • Resultatet er sammenligneligt med det TaqMan™ RNA-to-CT™ 2-trins kit, og er en væsentlig forbedring i dynamisk rækkevidde og følsomhed i forhold til TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix-reagenser.
Høj følsomhed ved lav målkoncentration
  • Følsomheden af TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step Kittet blev valideret ved hjælp af en syntetisk RNA-skabelon, for hvilken kopinummeret er præcist kendt
  • Signifikant prøveudtagningsfejl opstår ved måling af små mængder mål, så statistisk analyse er påkrævet for korrekt evaluering ved brug af flere replikater
  • Statistisk analyse indikerer høj sikkerhed for prøvekvantificering baseret på en T-test, i overensstemmelse med så få som 10 kopier af målet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder tilstrækkelige reagenser til 200 reaktioner ved 50μ l reaktionsvolumener. Inkluderer:
• 1x 5 ml rør med 2X mastermix indeholdende AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP, dNTP'er (inklusive dUTP), Passive Reference 1 og optimerede bufferkomponenter. Opbevares ved -15 til -25 °C.
• 1x 250μ l rør med 40X RT enzymblanding indeholdende ArrayScript™ OP Tilbage Transcriptase RNase-inhibitor. Opbevares ved -15 °C til -30 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Anvendt Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, StepOne™ , Standardtilstand, StepOnePlus™ , Standardtilstand
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje RNA-til-CT, TaqMan
Produkttype One-Step RT-PCR sæt
Renhed eller kvalitetsklasse UP (ultraren)
Mængde 200 reaktioner
Omvendt transkriptase ArrayScript™ OP
Forsendelsestilstand Våd is
Tilstrækkelig til 200 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 200 reaktioner
Prøvetype RNA