Få mere at vide
TaqMan™, RNA-to-CT™ TaqMan™ RNA-til- CT™1-Step Kit
Leverer ensartet RNA-målkvantificering for en lang række assays og er valideret med Applied Biosystems™ omfattende bibliotek af TaqMan™ Genekspressionsassays.
Brand: TaqMan™, RNA-to-CT™ 4392656
33275.00 DKK valid until 2025-12-19
Use promo code "24110" to get your promotional price.
Beskrivelse
De TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step Kit anbefales til en række anvendelser, herunder generelle genekspressionsundersøgelser, biomarkøropdagelse og mikroarray-validering.
- Nøjagtig over et bredt dynamisk område for pålidelig ydeevne
- Høj følsomhed, der muliggør registrering af lavt kopiantal og præcis kvantificering
- Valideret med TaqMan™ Genekspressionsassays for nem eksperimentel opsætning
- Konsekvent ydeevne med en bred vifte af mål, herunder AT-rige, GC-rige og lange sekvenser
- Færre pipetteringstrin betyder mindre praktisk tid og mindre chance for fejl
Effektivitet på tværs af en bred vifte af inputkoncentrationer
- Maksimal fleksibilitet i RNA-skabeloninputmængde kræver optimal PCR-effektivitet i realtid på tværs af en bred vifte af skabelonmængder
- Resultatet er sammenligneligt med det TaqMan™ RNA-to-CT™ 2-trins kit, og er en væsentlig forbedring i dynamisk rækkevidde og følsomhed i forhold til TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix-reagenser.
Høj følsomhed ved lav målkoncentration
- Følsomheden af TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step Kittet blev valideret ved hjælp af en syntetisk RNA-skabelon, for hvilken kopinummeret er præcist kendt
- Signifikant prøveudtagningsfejl opstår ved måling af små mængder mål, så statistisk analyse er påkrævet for korrekt evaluering ved brug af flere replikater
- Statistisk analyse indikerer høj sikkerhed for prøvekvantificering baseret på en T-test, i overensstemmelse med så få som 10 kopier af målet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Våd is
Tekniske data
| Tilstrækkeligt til 2000 reaktioner ved 50μ L reaktionsvolumen. Inkluderer: • 10 x 5 mL rør med 2X mastermix indeholdende AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP, dNTP'er (inklusive dUTP), Passive Reference 1 og optimerede bufferkomponenter. Opbevares ved -15 til -25 °C. •10 x 250μ L rør med 40X RT enzymblanding indeholdende ArrayScript™ OP Tilbage Transcriptase RNase-inhibitor. Opbevares ved -15° til -°30 C. Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA). |
|
| 1-Step RT-PCR | |
| Standard | |
| ROX (forblandet) | |
| One-Step RT-PCR sæt | |
| 2,000 reactions | |
| 2000 reaktioner | |
| 2000 reaktioner |
| Primer-sonde | |
| AmpliTaq Gold DNA-polymerase | |
| 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Anvendt Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, StepOne™ , Standardtilstand, StepOnePlus™ , Standardtilstand | |
| RNA-til- CT ,™ TaqMan™ | |
| UP (ultraren) | |
| ArrayScript™ OP | |
| Genekspression | |
| RNA |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Seek Out Great Savings With the Lab of Curiosity
Every lab holds its own mysteries. What will you uncover? Step closer, search out your essentials, and discover how curiosity can lead to incredible savings.Promo Code: 24110Expires: 2025-12-19
Days
50Hours
17Minutes
48Seconds
5New Offer Save Up to 60%