Få mere at vide
Ravsyreanhydrid, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11454943
Ravsyreanhydrid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454943
1000 g, 1000g
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
500g
Artikelnummer. 11454943
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12245.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-30-5 | C4H4O3 | 100.07 g/mol
Ravsyreanhydrid bruges som limningsmiddel og kurativ til epoxyharpiks. Det fungerer som et tilsætningsstof i papirproduktion. Det anvendes til fremstilling af kovalent tværbundne oxiderede alginat- og N-succinyl-chitosan-hydrogeler. Det tjener som mellemprodukt til funktionaliserede oxidoverflader på en chip og til polyesterharpikser. Yderligere finder det anvendelse i kosmetik, farmaceutiske produkter og i belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ravsyreanhydrid anvendes som limningsmiddel og kurativ til epoxyharpiks. Det fungerer som et tilsætningsstof i papirproduktion. Det anvendes til fremstilling af kovalent tværbundne oxiderede alginat- og N-succinyl-chitosan-hydrogeler. Det tjener som mellemprodukt til funktionaliserede oxidoverflader på en chip og til polyesterharpikser. Yderligere finder det anvendelse i kosmetik, farmaceutiske produkter og i belægninger.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Opløselig i chloroform, kulstoftetrachlorid og alkohol. Lidt opløseligt i ether. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, alkoholer og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-30-5
Molekylær formel C4H4O3
Molekylvægt (g/mol) 100.07
MDL nummer MFCD00005525
InChI nøgle RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
PubChem CID 7922
ChEBI CHEBI:36595
IUPAC navn oxolan-2,5-dion
SMIL O=C1CCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic anhydride
Smeltepunkt 118°C to 121°C
Kogepunkt 261°C
Analyseprocentområde 0.99
Beilstein 108441
Merck Index 148870
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform;Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and alcohol; Slightly soluble in ether; Insoluble in water.
Formel vægt 100.07
Procent renhed 99%
Tæthed 1.572
Mængde 1000 g
Flammepunkt 157°C (314°F)
Følsomhed Moisture sensitive
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerQ05J020 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerA12245.30,A12245.0B,A12245.36,A12245.0I
Partinummer10243373 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerA12245.30,A12245.0B,A12245.36,A12245.0I
Partinummer10251607 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerA12245.30,A12245.0B,A12245.36,A12245.0I
Partinummer10249480 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerA12245.30,A12245.0B,A12245.36,A12245.0I
Partinummer10234584 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerA12245.30,A12245.0B,A12245.36,A12245.0I
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ravsyreanhydrid, 99%, Thermo Scientific Chemicals >