Få mere at vide
Succinisk anhydrid, 99%
Beskrivelse
Ravsyreanhydrid bruges som limningsmiddel og kurativ til epoxyharpiks. Det fungerer som et tilsætningsstof i papirproduktion. Det anvendes til fremstilling af kovalent tværbundne oxiderede alginat- og N-succinyl-chitosan-hydrogeler. Det tjener som mellemprodukt til funktionaliserede oxidoverflader på en chip og til polyesterharpikser. Yderligere finder det anvendelse i kosmetik, farmaceutiske produkter og i belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ravsyreanhydrid anvendes som limningsmiddel og kurativ til epoxyharpiks. Det fungerer som et tilsætningsstof i papirproduktion. Det anvendes til fremstilling af kovalent tværbundne oxiderede alginat- og N-succinyl-chitosan-hydrogeler. Det tjener som mellemprodukt til funktionaliserede oxidoverflader på en chip og til polyesterharpikser. Yderligere finder det anvendelse i kosmetik, farmaceutiske produkter og i belægninger.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Opløselig i chloroform, kulstoftetrachlorid og alkohol. Lidt opløseligt i ether. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, alkoholer og aminer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinic Anhydride |
| Smeltepunkt | 118 °C til 121 °C |
| Kogepunkt | 261 °C |
| Tæthed | 1.572 |
| Mængde | 250 g |
| Flammepunkt | 157 °C (314 °F) |
| Analyseprocentområde | 0.99 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Beilstein | 108441 |
| Merck Index | 148870 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Succinic anhydride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Succinic anhydride