Få mere at vide
Succinisk anhydrid, 99%
Artikelnummer. 11474943
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474943 5000 g 5000g
11464943 250 g 250g
11443960 500 g 500g
11454943 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11474943 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12245.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 108-30-5 | C4H4O3 | 100,07 g/mol
Ravsyreanhydrid bruges som limningsmiddel og kurativ til epoxyharpiks. Det fungerer som et tilsætningsstof i papirproduktion. Det anvendes til fremstilling af kovalent tværbundne oxiderede alginat- og N-succinyl-chitosan-hydrogeler. Det tjener som mellemprodukt til funktionaliserede oxidoverflader på en chip og til polyesterharpikser. Yderligere finder det anvendelse i kosmetik, farmaceutiske produkter og i belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ravsyreanhydrid anvendes som limningsmiddel og kurativ til epoxyharpiks. Det fungerer som et tilsætningsstof i papirproduktion. Det anvendes til fremstilling af kovalent tværbundne oxiderede alginat- og N-succinyl-chitosan-hydrogeler. Det tjener som mellemprodukt til funktionaliserede oxidoverflader på en chip og til polyesterharpikser. Yderligere finder det anvendelse i kosmetik, farmaceutiske produkter og i belægninger.
Opløselighed
Opløselig i chloroform. Opløselig i chloroform, kulstoftetrachlorid og alkohol. Lidt opløseligt i ether. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, alkoholer og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-30-5
Molekylær formel C4H4O3
Molekylvægt (g/mol) 100.07
MDL nummer MFCD00005525
InChI nøgle RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
PubChem CID 7922
ChEBI CHEBI:36595
IUPAC navn oxolan-2,5-dion
SMIL O=C1CCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic anhydride
Smeltepunkt 118 °C til 121 °C
Kogepunkt 261 °C
Tæthed 1.572
Mængde 5000 g
Flammepunkt 157 °C (314 °F)
Analyseprocentområde 0.99
Følsomhed Fugtfølsom
Beilstein 108441
Merck Index 148870
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform; Opløselig i kloroform, kulstoftetrachlorid og alkohol; Let opløselig i æter; Uopløselig i vand.
Formel vægt 100.07
Procent renhed 99%