Få mere at vide
Cole-Parmer™ Blokvarmeindsats til Cole-Parmer™ BH-200- og BH-250-seriens blokvarmere og CB-200-seriens køler/varmelegeme
Udskiftelige varmeblokke giver fremragende varmeledningsevne.
Brand:  Cole-Parmer™ 36620-71
1190.93 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12001612
  • 1700.00 DKK / Hver
Equipment End of Year Sale
Brug rabatkode 24121 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Alsidige —udskiftelige varmeblokke kan rumme forskellige rør og plader
  • Blokvarmere sælges separat
Udskiftelige aluminiumsvarmeblokke giver fremragende varmeledningsevne og rummer forskellige reagensglas, kopper og tallerkener. Afhængigt af den valgte kombination af blokke, kan plastafstandsstykker (36620-67) bruges til at udfylde en halvbredde fordybning, hvilket sikrer optimal termisk ydeevne. De fleste blokke kommer med et separat hul til at acceptere et termometer.
Bestil en flexi-blok til at rumme flere størrelser rør, hætteglas eller kuvetter på én gang. Uskørtede PCR-plader kan opvarmes i begge størrelser flexi-blok. Skørte mikrotiterplader, dybbrøndsplader og PCR-plader kan kun inkuberes i versionen med tredobbelt bredde.
Tekniske data
Tekniske data
0,07 oz.
2 mL
Anodiseret aluminium
Varmeblok
2 mL
35 mm
Koniske brønde
20 x 2 ml rør
20
Med termometerhul
1,38 tommer.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.
    Promo Code: 24121
    Expires2025-12-20
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ Blokvarmeindsats til Cole-Parmer™ BH-200- og BH-250-seriens blokvarmere og CB-200-seriens køler/varmelegeme > Blokvarmeindsats; Beskrivelse: konisk bund; Materiale: Aluminium; Indeholder: 20 x 2 mL rør