Få mere at vide
Cole-Parmer™ Blokvarmeindsats til Cole-Parmer™ BH-200- og BH-250-seriens blokvarmere og CB-200-seriens køler/varmelegeme
Artikelnummer. p-8012875
Skift visning
Holder:
12 rør, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Rør/hætteglas
20 x 1,5 ml rør
20 x 10 mm dia. Rør/hætteglas
20 x 12 mm hætteglas
20 x 13 mm dia. Hætteglas
20 x 13 mm dia. Rør/hætteglas
20 x 2 ml rør
30 x 0,5 ml rør
30 x 6 mm dia. Rør/hætteglas
5 x 30 mm dia. Rør
5 x 50 ml rør
6 x 24 mm dia. Rør/hætteglas
6 x 26 mm dia. Rør/hætteglas
8 x 20 mm dia. Rør
80 x 0,2 ml rørstrimler
Rør, plader
Antal steder:
1
12
20
30
5
6
8
80
Solid blok
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Antal steder unitSize
11593809 Rør, plader Solid blok Hver
11936498 12 rør, 17 x 47 mm (dia. x L) 12 Hver
11476588 80 x 0,2 ml rørstrimler 80 Hver
12942590 Rør, plader 1 Hver
15556413 20 x 13 mm dia. Hætteglas 20 Hver
12071602 20 x 1,5 ml rør 20 Hver
12081602 30 x 0,5 ml rør 30 Hver
12952590 20 x 12 mm hætteglas 20 Hver
15294497 5 x 50 ml rør 5 Pakke med 5
15319943 5 x 30 mm dia. Rør 5 Hver
11869564 6 x 24 mm dia. Rør/hætteglas 6 Hver
10129190 6 x 26 mm dia. Rør/hætteglas 6 Hver
11543809 12 x 16 mm dia. Rør/hætteglas 12 Hver
15218043 8 x 20 mm dia. Rør 8 Hver
12001612 20 x 2 ml rør 20 Hver
11880705 20 x 10 mm dia. Rør/hætteglas 20 Hver
11523809 20 x 13 mm dia. Rør/hætteglas 20 Hver
11899694 30 x 6 mm dia. Rør/hætteglas 30 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11593809 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3662061
Udskiftelige varmeblokke giver fremragende varmeledningsevne.
  • Alsidige —udskiftelige varmeblokke kan rumme forskellige rør og plader
  • Blokvarmere sælges separat
Udskiftelige aluminiumsvarmeblokke giver fremragende varmeledningsevne og rummer forskellige reagensglas, kopper og tallerkener. Afhængigt af den valgte kombination af blokke, kan plastafstandsstykker (36620-67) bruges til at udfylde en halvbredde fordybning, hvilket sikrer optimal termisk ydeevne. De fleste blokke kommer med et separat hul til at acceptere et termometer.
Bestil en flexi-blok til at rumme flere størrelser rør, hætteglas eller kuvetter på én gang. Uskørtede PCR-plader kan opvarmes i begge størrelser flexi-blok. Skørte mikrotiterplader, dybbrøndsplader og PCR-plader kan kun inkuberes i versionen med tredobbelt bredde.
Tekniske data
Oversigt Blank med termometerhul
Holder Rør, plader
Materiale Anodiseret aluminium
Antal steder Solid blok
Type Varmeblok
Inkluderer Med termometerhul
Rørstørrelse Almindelig (enkelt bredde)