Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftelig blok til QB-seriens tørre blokvarmere
Rørstørrelse:
0,2 ml
0,5 ml
1,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
16,7 mm
17 mm
18 mm
2,0 ml
24 mm
50 ml
Ingen
Antal steder:
10
12
24
4
5
56
Solid blok
Dybde (metrisk):
14 mm huldybde
30 mm huldybde
35 mm huldybde
50 mm huldybde
53,5 mm huldybde
75 mm huldybde
Ingen
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
- Til brug med QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 og QBA2 tørblokvarmesystem
- Kan rumme en række forskellige reagensglasstørrelser
- Fås i almindeligt blokformat uden huller
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | 11 mm dia. mikrorør |
| Materiale | Aluminium |
| Antal steder | 24 |
| Type | Blok |
| Rørstørrelse | 2,0 ml |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 50 x 63 mm |
| Dybde (metrisk) | 35 mm huldybde |