Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Stophaner lige boring med PTFE-stik
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
512.00 DKK - 1765.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Plug Bore | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Plug Bore | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10180531
|
Lenz Laborglasintrumente
02161402 |
2.5 mm |
1765.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10313361
|
Lenz Laborglasintrumente
02162106 |
6 mm |
512.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10222331
|
Lenz Laborglasintrumente
02162910 |
10 mm |
1095.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12541-1
- Med PTFE-stik og gevindholder
- En lige boring
- Materiale: borosilikatglas 3.3
- Lækagerate iht. til DIN 12540-1
Tekniske data
1-vejs stophane | |
PTFE |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lenz Laborglasintrumente Stophaner lige boring med PTFE-stik