Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Stophaner lige boring med PTFE-stik
Artikelnummer. 10313361
Plug Bore:
2,5 mm
6 mm
10 mm
Artikelnummer. 10313361
Brand: Lenz Laborglasintrumente 02162106
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. til DIN 12541-1
  • Med PTFE-stik og gevindholder
  • En lige boring
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
  • Lækagerate iht. til DIN 12540-1
Tekniske data
Plug Bore 6 mm
Oversigt 1-vejs stophane
Materiale PTFE