Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Stophaner lige boring med PTFE-stik
Plug Bore:
2.5 mm
6 mm
10 mm
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12541-1
- Med PTFE-stik og gevindholder
- En lige boring
- Materiale: borosilikatglas 3.3
- Lækagerate iht. til DIN 12540-1
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 10 mm |
| Oversigt | 1-vejs stophane |
| Materiale | PTFE |