Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90 mm petriskåle
Dyrk mikroorganismer på faste medier ved hjælp af disse lavvandede fade, der maksimerer inkubatorpladsen og har en spejlfinish, der sikrer høj optisk kvalitet.
Brand: Thermo Scientific™ 101/IRR
1245.54 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24157" to get your promotional price.
Beskrivelse
Dyrk mikroorganismer på faste medier ved hjælp af Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90 mm petriskåle. Disse lavvandede fade maksimerer kuvøsepladsen og har en spejlfinish, der sikrer høj optisk kvalitet.
IKKE TILGÆNGELIG I AMERIKA
- Ideel til brug i automatiske tallerkenskænke
- Fremstillet af ikke-cytotoksisk jomfru polystyren
- Spejlbehandlede forme sikrer høj optisk klarhed
- Tilgængelig enten aseptisk fremstillet eller terminalsteriliseret ved gammabestråling
- Tilgængelig i enkelt-, tredobbelt- og ikke-ventilerede formater
- Tredobbelt —ventileret hjælper gasudveksling; velegnet til kortvarigt arbejde
- Enkelt —ventileret begrænser gasudveksling, minimerer fordampning og dehydrering; velegnet til længerevarende arbejde
- Nonvented —mest velegnet til anaerobt og langsigtet arbejde
- Lavt fad er ideel til at maksimere kuvøsepladsen
- Kun in vitro brug
Tekniske data
Produceret og testet i overensstemmelse med EN ISO 24998:2008 Petriskål standard, som inkluderer stringente dimensionelle kontroller. | |
Polystyren | |
Steril | |
Petriskål | |
20 | |
15.9 mm | |
90 mm |
Petriskål, 90 mm | |
Rund | |
Ubehandlet | |
500 | |
1 | |
15,9'' |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Promo Code: 24157Expires: 2025-08-31