Beskrivelse
- Fremstillet af polystyren.
- Gennemsigtig, med engangslåg.
- Fås med eller uden lågventilation.
- Fade og låg er samlet robotiseret for at mindske risikoen for kontaminering.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Type | Petriskål |
| Mængde | 480 stk |
| Aftræk | Ja |
| Højde (metrisk) | 16 mm |
| Diameter (metrisk) | 94 mm |