Få mere at vide
Fisherbrand™ Petriskåle af polystyren, sterile
Artikelnummer. 12674785 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
14,2 mm
16,2 mm
Aftræk:
1
3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 600
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Aftræk Pakningsstørrelse
12674785 16,2 mm 1 Pakke med 600
12604795 14,2 mm 3 Pakke med 600
12684785 16,2 mm 3 Pakke med 600
15788517 16,2 mm 3 Pakke med 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12674785
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En række aseptiske eller sterile petriskåle af høj kvalitet, perfekt til mikrobiel eller cellekultur eller til prøveopsamling, undersøgelse og opbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Petriskål
Mængde 600 sag
Aftræk 1
Højde (metrisk) 16,2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm