Få mere at vide
Technical Service Consultants™ Steril inokulationsløkke
Brug Technical Service Consultants™ Steril inokulationsløkke til generel brug eller rutineprøver. Dens bløde HI polystyren sammensætning forhindrer hovedet i at brække af, hvilket gør den ideel til klinisk brug.
Brand:  Technical Service Consultants™ TS/4-A
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12381309
  • 1050.00 DKK / Pakke med 1000
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 07-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Kun til laboratoriebrug
  • Holdbarhed: 3 år.
  • Steriliseringsmetode: Gammabestråling for at opnå en SAL på 10-6
  • 4-25 °C. Opbevares i tørt og ventileret område; beskyttes mod lys, varme og fugt i tætlukket original beholder
Tekniske data
Tekniske data
Engangsbrug
Polystyren
Klar
Kun til laboratoriebrug
Kun til laboratoriebrug
1μ L
Steril
Inokuleringsløkke
20/pose
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Technical Service Consultants™ Steril inokulationsløkke > Volumen: 1uL; Farve: Klar; 20 pr pose