Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Engangsløkker og nåle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10344741
Change view
Click to view available options
Volumen:
1μ L
10μ L
Mængde:
Karton med 1000
Karton med 600
Unit Size:
Pakke med 1000
Pakke med 2400
Pakke med 4000
Pakke med 600
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen Mængde Unit Size
10344741 1μ L Karton med 1000 Pakke med 1000
10048750 10μ L Karton med 1000 Pakke med 1000
11391575 10μ L Karton med 1000 Pakke med 4000
11301585 1μ L Karton med 1000 Pakke med 4000
12687093 1μ L Karton med 600 -
10659971 1μ L Karton med 600 Pakke med 2400
12780006 10μ L Karton med 600 Pakke med 600
11351585 10μ L Karton med 600 Pakke med 2400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10344741 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 253287
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Identificer nemt disse farvekodede engangsløkker og nåle, præcisionsstøbt af ugiftige (USP Klasse VI) polystyrenmateriale.
Identificer nemt farvekodede Thermo Scientific™ Nunc™ Engangsløkker og nåle, præcisionsstøbt af ugiftige (USP Klasse VI) polystyrenmateriale for at give en glat løkkeoverflade. Thermo Scientific Nunc Produkterne er plastik af høj kvalitet til brug i bioteknologiske, farmaceutiske og forskningslaboratorier samt til produktion af vacciner og diagnostiske kits.
Funktioner:
  • Strålingssteriliseret —uden behov for flammesterilisering
  • Hydrofil behandling under fremstillingsprocessen
  • Væskevedhæftningsegenskaber, der forhindrer utilsigtet udledning af dråber
  • Sløjfer fås i 10 og 1μ L størrelser
  • Opfyld semikvantitativ standard for håndtering af prøver
  • Kalibreringsdokumenter tilgængelige for enhver batch efter anmodning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Engangs Engangsbrug
Volumen 1μ L
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Farve Klar
Produkttype Inoculating Loop (Clear)
Mængde Karton med 1000