Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Engangsløkker og nåle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12687093
Skift visning
Volumen:
1μ L
10μ L
Mængde:
Karton med 1000
Karton med 600
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2400
Pakke med 4000
Pakke med 600
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Mængde Pakningsstørrelse
12687093 1μ L Karton med 600 -
10048750 10μ L Karton med 1000 Pakke med 1000
11391575 10μ L Karton med 1000 Pakke med 4000
10344741 1μ L Karton med 1000 Pakke med 1000
11301585 1μ L Karton med 1000 Pakke med 4000
10659971 1μ L Karton med 600 Pakke med 2400
12780006 10μ L Karton med 600 Pakke med 600
11351585 10μ L Karton med 600 Pakke med 2400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12687093 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 254410
Antal Pris
1 1710.00 DKK / Pakke med 600
4 1539.00 DKK / Pakke med 600
På lager
Edge
Tilføj til indkøbskurv
Identificer nemt disse farvekodede engangsløkker og nåle, præcisionsstøbt af ugiftige (USP Klasse VI) polystyrenmateriale.
Identificer nemt farvekodede Thermo Scientific™ Nunc™ Engangsløkker og nåle, præcisionsstøbt af ugiftige (USP Klasse VI) polystyrenmateriale for at give en glat løkkeoverflade. Thermo Scientific Nunc Produkterne er plastik af høj kvalitet til brug i bioteknologiske, farmaceutiske og forskningslaboratorier samt til produktion af vacciner og diagnostiske kits.
Funktioner:
  • Strålingssteriliseret —uden behov for flammesterilisering
  • Hydrofil behandling under fremstillingsprocessen
  • Væskevedhæftningsegenskaber, der forhindrer utilsigtet udledning af dråber
  • Sløjfer fås i 10 og 1μ L størrelser
  • Opfyld semikvantitativ standard for håndtering af prøver
  • Kalibreringsdokumenter tilgængelige for enhver batch efter anmodning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Volumen 1μ L
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Farve Klar
Produkttype Inoculating Loop (Clear)
Mængde Karton med 600