Få mere at vide
Starch indicator solution 1%, w/v aqueous solution (for iodometric titrations), Thermo Scientific™
For iodometric titrations
264.93 DKK - 2253.76 DKK
Tekniske data
| CAS | 9005-84-9 |
|---|---|
| Molekylær formel | C12H22O11 |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.297 |
| MDL nummer | MFCD00082026 |
| InChI nøgle | GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15434125
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.AP |
500mL |
264.93 DKK
500ml |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
|
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15447475
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.K2 |
1L |
445.53 DKK 400.65 DKK / 1 L Spare 44.88 DKK 10% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15457475
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.K7 |
4L |
783.59 DKK
4 L |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15444125
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047209.M4 |
20L |
2253.76 DKK
20 L |
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
| 9005-84-9 | |
| 342.297 | |
| GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N | |
| 439341 | |
| (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol |
| C12H22O11 | |
| MFCD00082026 | |
| alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose | |
| CHEBI:18167 | |
| C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O |
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 232-686-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GM5090000
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures