Få mere at vide
Stivelsesindikatoropløsning 1 %, med vandløsning (til jodometriske titreringer)
Descrizione
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Starch indicator solution 1% |
| Navn note | med v/v vandløsning til iodometriske titreringer |
| Fysisk form | Væske til iodometriske titreringer |
| Mængde | 1 L |
| Merck Index | 14,8799 |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.