Få mere at vide
Starch indicator solution 1%, w/v aqueous solution (for iodometric titrations), Thermo Scientific™
For iodometric titrations
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047209.K7
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15457475
  • 783.59 DKK / 4 L
 Begrænset vare
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Starch indicator solution 1%
9005-84-9
MFCD00082026
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
439341
w/v aqueous solution for iodometric titrations
C12H22O11
14,8799
4L
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
342.297
CHEBI:18167
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
RUO – Research Use Only