Få mere at vide
Fisherbrand™ Stativ i rustfrit stål
Opnå optimale resultater med dette stabile og bærbare stativ i rustfrit stål. Stærk og let vægt, dette FisherbrandTM Stainless Steel Tripod har en justerbar højde, der gør det muligt at bruge det af de fleste mennesker.
63.05 DKK - 83.00 DKK
Tekniske data
Materiale | Rustfrit stål |
---|---|
Inkluderer | Plast fødder |
Produkttype | Stativ |
Slutte | Lyse |
Mængde | 1 stk. |
Artikelnummer | Brand | Højde (metrisk) | Bredde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Højde (metrisk) | Bredde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10364881
|
Fisherbrand™
TR1 |
150 mm | 120 mm |
63.05 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 07-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10602282
|
Fisherbrand™
TR2 |
210 mm | 120 mm |
63.35 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10448402
|
Fisherbrand™
TR3 |
210 mm | 150 mm |
72.50 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10529961
|
Fisherbrand™
TR5 |
260 mm | 150 mm |
83.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 07-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- Stabil og bærbar platform til montering
- Justerbar højde gør at den kan bruges af de fleste
- Nem at transportere
- Stærk og let vægt
- Anvendes som bærbart beslag i en række applikationer
Tekniske data
Rustfrit stål | |
Stativ | |
1 stk. |
Plast fødder | |
Lyse |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Stativ i rustfrit stål