Få mere at vide
Fisherbrand™ Stativ i rustfrit stål
Artikelnummer. 10529961 Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
150 mm
210 mm
260 mm
Bredde (metrisk):
120 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10529961
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå optimale resultater med dette stabile og bærbare stativ i rustfrit stål. Stærk og let vægt, dette FisherbrandTM Stainless Steel Tripod har en justerbar højde, der gør det muligt at bruge det af de fleste mennesker.
  • Stabil og bærbar platform til montering
  • Justerbar højde gør at den kan bruges af de fleste
  • Nem at transportere
  • Stærk og let vægt
  • Anvendes som bærbart beslag i en række applikationer
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 260 mm
Bredde (metrisk) 150 mm
Inkluderer Plast fødder
Produkttype Stativ
Slutte Lyse
Mængde 1 stk.