Få mere at vide
Fisherbrand™ Stativ i rustfrit stål
Artikelnummer. 10364881 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
150 mm
210 mm
260 mm
Bredde (metrisk):
120 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
10364881 150 mm 120 mm Hver
10602282 210 mm 120 mm Hver
10448402 210 mm 150 mm Hver
10529961 260 mm 150 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10364881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.85 DKK
    47.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.59 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå optimale resultater med dette stabile og bærbare stativ i rustfrit stål. Stærk og let vægt, dette FisherbrandTM Stainless Steel Tripod har en justerbar højde, der gør det muligt at bruge det af de fleste mennesker.
  • Stabil og bærbar platform til montering
  • Justerbar højde gør at den kan bruges af de fleste
  • Nem at transportere
  • Stærk og let vægt
  • Anvendes som bærbart beslag i en række applikationer
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 150 mm
Bredde (metrisk) 120 mm
Inkluderer Plast fødder
Produkttype Stativ
Slutte Lyse
Mængde 1 stk.