Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt i rustfrit stål, klasse F1 med certifikat
Kalibrer masser af klasse II og III vægte. Fisherbrand™ Cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål i klasse F1 er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af vægte i klasse F2 og til brug med vejeinstrumenter med særlig nøjagtighed.
7865.00 DKK - 25480.00 DKK
Tekniske data
Klassifikation F1
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Vægt (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Vægt (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
15535109
Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB67824
1 til 100 g
7865.00 DKK
1 enhed
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Læg i indkøbskurv
15595129
Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB67850
1 g til 5 kg
25480.00 DKK
1 enhed
Se alternative produkter
Spar op til  1700.00 DKK
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Læg i indkøbskurv
15515129
Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB67842
1 g til 1 kg
13360.00 DKK
1 enhed
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Klasse F1 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Tekniske data
F1
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt i rustfrit stål, klasse F1 med certifikat