Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt i rustfrit stål, klasse F1 med certifikat
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Klasse F1 rustfri stål kalibreringsvægt
- Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
- I overensstemmelse med OIML R111
- Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | F1 |
| Vægt (metrisk) | 1 g til 5 kg |
| Masse | 1 g til 5 kg |