Få mere at vide
Fisherbrand™ Cylindrisk kalibreringsvægtsæt i rustfrit stål, klasse F1 med certifikat
Artikelnummer. 15535109 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g til 1 kg
1 g til 5 kg
1 til 100 g
Pakningsstørrelse:
1 enhed
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) unitSize
15535109 1 til 100 g 1 enhed
15595129 1 g til 5 kg 1 enhed
15515129 1 g til 1 kg 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15535109
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrer masser af klasse II og III vægte. Fisherbrand™ Cylindriske kalibreringsvægte i rustfrit stål i klasse F1 er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af vægte i klasse F2 og til brug med vejeinstrumenter med særlig nøjagtighed.
  • Klasse F1 rustfri stål kalibreringsvægt
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Klassifikation F1
Vægt (metrisk) 1 til 100 g
Masse 1 g til 100 g
Form Cylindrisk