missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML E1

Justeret til at opfylde eller overskride OIML E1-tolerancer

Brand:  Ohaus™ 30517983

13019.49 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


 Se flere versioner af dette produkt

Produktkode 16652322

  • 13355.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

  • OIML klasse E1 tilbyder høj nøjagtighed med snævre tolerancer og garanteret usikkerhed 1/3 af tolerancen
  • Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en højpoleret spejllignende finish
  • Der er lavet vægte fra 1 gram til 20 kg Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
  • Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie, hvilket beskytter din investering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

Intet certifikat
5 kg
Beskyttende etui
Troemner Alloy 8
2.500 mg
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML E1 > 5 kg

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.