Få mere at vide
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML E1, NVLAP
Leveres med en NVLAP Akkrediteret certifikat og tilpasset til at opfylde eller overskride OIML E1-tolerancer
Brand:  Ohaus™ 30390930
18241.28 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16642282
  • 18705.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • OIML klasse E1 tilbyder høj nøjagtighed med snævre tolerancer og garanteret usikkerhed 1/3 af tolerancen
  • Vægtoverflader opfylder eller overstiger OIML R 111 og har en højpoleret spejllignende finish
  • Der er lavet vægte i masser fra 1 gram til 20 kg Troemner Alloy 8 Rustfrit stål, som besidder nøje kontrolleret densitet (8,03 g/cm 3 ), ekstremt lave magnetiske egenskaber, god stabilitet og modstandsdygtighed over for korrosion
  • Vægte leveres i etuier af høj kvalitet for at sikre, at vægte holdes sikkert, holdes rene og støvfrie
  • NVLAP Kalibreringscertifikat er akkrediteret til ISO 17025, som kan genkendes gennem ILAC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
NVLAP Akkrediteret certifikat
5 kg
Beskyttende etui
Troemner Alloy 8
2.500 mg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ohaus™ Kalibreringsvægte i rustfrit stål - OIML E1, NVLAP > 5 kg