Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals SSC buffer (20X)
Egnet til fremstilling af nukleinsyrer til hybridisering, hybridiseringsbuffer til northern og southern blots, vaskebuffer til northern og southern blots. Saltvands-natriumcitratbuffer (SSC) bruges som hybridiseringsbuffer i immunblotting og DNA Microarray-protokoller.
402.00 DKK - 1125.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15413549
|
Thermo Scientific Chemicals
J60839.K2 |
1 L |
402.00 DKK
1 L |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
15433549
|
Thermo Scientific Chemicals
J60839.K7 |
4 L |
1125.00 DKK
4 L |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
15423549
|
Thermo Scientific Chemicals
J60839.K3 |
2 L |
620.00 DKK
2 L |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
SSC-buffer er egnet til fremstilling af nukleinsyrer til hybridisering, hybridiseringsbuffer til northern og southern blots, vaskebuffer til northern og southern blots. Saltvands-natriumcitratbuffer (SSC) bruges som hybridiseringsbuffer i immunblotting og DNA Microarray-protokoller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Væske |
Sikkerhed og håndtering
Anbefalet opbevaring : Omgivende temperaturer