Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals SSC buffer (20X)
Artikelnummer. 15423549
Skift visning
Mængde:
1 L
2 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423549 2 L 2 L
15413549 1 L 1 L
15433549 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15423549 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60839.K3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.11 DKK
    566.65 DKK / 2 L
    Spare 62.46 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Egnet til fremstilling af nukleinsyrer til hybridisering, hybridiseringsbuffer til northern og southern blots, vaskebuffer til northern og southern blots. Saltvands-natriumcitratbuffer (SSC) bruges som hybridiseringsbuffer i immunblotting og DNA Microarray-protokoller.
SSC-buffer er egnet til fremstilling af nukleinsyrer til hybridisering, hybridiseringsbuffer til northern og southern blots, vaskebuffer til northern og southern blots. Saltvands-natriumcitratbuffer (SSC) bruges som hybridiseringsbuffer i immunblotting og DNA Microarray-protokoller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fysisk form Væske
Mængde 2 L