Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals SSC buffer (20X)
Beschreibung
SSC-buffer er egnet til fremstilling af nukleinsyrer til hybridisering, hybridiseringsbuffer til northern og southern blots, vaskebuffer til northern og southern blots. Saltvands-natriumcitratbuffer (SSC) bruges som hybridiseringsbuffer i immunblotting og DNA Microarray-protokoller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |