Få mere at vide
Kartell™ Firkantede flasker
Pladsbesparende flasker, ideelle til langtidsopbevaring af faste eller flydende prøver, selv med medium-høj viskositet, pastaagtige eller granulære materialer. Nem greb hætter kan tilsluttes for sikkerhed. Nøjagtig graduering og semi-transparente vægge giver en klar og præcis læsning af indholdet.
13.60 DKK - 3465.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
12308198
|
Kartell™
0060800 |
25 mL |
65.25 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10234711
|
Kartell™
0060900 |
50 mL |
3465.00 DKK
Pakke med 400 |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10236124
|
Kartell™
0061200 |
500 mL |
13.60 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11382874
|
Kartell™
0061300 |
1000 mL |
23.85 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10768335
|
Kartell™
0061400 |
2000 mL |
37.60 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12553367
|
Kartell™
0061000 |
100 mL |
1095.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12000582
|
Kartell™
0061100 |
250 mL |
621.00 DKK
Pakke med 50 |
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Pladsbesparende flasker, ideelle til langtidsopbevaring af faste eller flydende prøver, selv med medium-høj viskositet, pastaagtige eller granulære materialer. Nem greb hætter kan tilsluttes for sikkerhed. Nøjagtig graduering og semi-transparente vægge giver en klar og præcis læsning af indholdet.
- Forsegling givet af kvaliteten af både hætten og mundingen, tilstedeværelsen af underhætten.
- Permanent graduering trykt i relief udvendigt.
- EGNET TIL FØDEVARER I HENHOLD TIL EF-forordning 10/2011.
- De er sikre set ud fra de anvendte råmaterialer i henhold til 1907/2006 (REACH), BSE/TSE og 2002/95/EC (RoSH).
Tekniske data
Polyethylene |