Få mere at vide
Kartell™ Firkantede flasker
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 400
Pakke med 50
Beskrivelse
Pladsbesparende flasker, ideelle til langtidsopbevaring af faste eller flydende prøver, selv med medium-høj viskositet, pastaagtige eller granulære materialer. Nem greb hætter kan tilsluttes for sikkerhed. Nøjagtig graduering og semi-transparente vægge giver en klar og præcis læsning af indholdet.
- Omtrentlige gradueringer tillader reproducerbar fyldning uden brug af cylindre eller bæger
- Nem greb hætter, der kan wires ned for sikkerhed
- Velegnet til opbevaring af madvarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Certificeringsparametre | EF-forordning 1935/2004, EF-forordning 10/2011 |
| Til brug med (applikation) | Langtidsopbevaring af prøver |
| Materiale | Polyethylen |
| Hals-id (metrisk) | 34.5mm |
| Mængde | 1 Pakke |
| Produktlinje | Flaske |
| Uddannet | Ja |
| Form | Firkant |
| Produkttype | Gradueret firkantet flaske med bred hals |
| Vis mere |