Få mere at vide
Kartell™ Firkantede flasker
Artikelnummer. 10768335
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 400
Pakke med 50
Artikelnummer. 10768335
Brand: Kartell™ 0061400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pladsbesparende flasker, ideelle til langtidsopbevaring af faste eller flydende prøver, selv med medium-høj viskositet, pastaagtige eller granulære materialer. Nem greb hætter kan tilsluttes for sikkerhed. Nøjagtig graduering og semi-transparente vægge giver en klar og præcis læsning af indholdet.
  • Forsegling givet af kvaliteten af både hætten og mundingen, tilstedeværelsen af underhætten.
  • Permanent graduering trykt i relief udvendigt.
  • EGNET TIL FØDEVARER I HENHOLD TIL EF-forordning 10/2011.
  • De er sikre set ud fra de anvendte råmaterialer i henhold til 1907/2006 (REACH), BSE/TSE og 2002/95/EC (RoSH).
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Kapacitet (engelsk) 67,6 oz.
Farve Neutral
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/compliance EU-forordning 10/2011, 1907/2006 (REACH), BSE/TSE, 2002/95/EC (RoSH)
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mund Bred, gevind
Form Firkant
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Produkttype Gradueret firkantet flaske med bred hals
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres