Få mere at vide
Natriumhydroxid 1,0M, lavt karbonatindhold, analytisk volumetrisk opløsning, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11512992 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
11512992 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11512992 Leverandør Reagecon Leverandørnr. S21001LC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver en bekvem metode til nøjagtig volumetrisk analyse i laboratoriet. Reagecon Natriumhydroxid 1.0M, lavt karbonatindhold, analytisk volumetrisk opløsning er et omkostningseffektivt svar på tids- og arbejdskrævende forberedelsesproblemer.
Brugsklar vandig volumetrisk opløsning til alle analytiske laboratorieapplikationer, som kan bruges til manuelle eller automatiske titreringer. Dette produkt er certificeret i henhold til en specifikation som beskrevet i analysecertifikatet. Partinummer og udløbsdato er trykt på etiketten. Løsningen er certificeret sporbar til NIST, og dette vil fremgå af analysecertifikatet.
  • Molekylformel: NaOH
  • Molmasse: 40,00 g/mol
  • CAS: 1310-73-2
  • EIN ECS nr.: 215-185-5
  • Lavt indhold af karbonat (CO 3 )
Tekniske data
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Smeltepunkt 0 °C
Molekylær formel HNaO
Koncentration 1.0mol/L
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Opløselighedsinformation Fully miscible
InChI nøgle HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Mængde 1 L
SMIL [OH-].[Na+]
IUPAC navn natriumhydroxid
Molekylvægt (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formel vægt 40.00g/mol
Sporbarhed til NIST Traceable to NIST
Damptryk 23hPa (at 20°C)
Fysisk form Væske