Få mere at vide
RETSCH SM 100 model skæremøller
49850.00 DKK - 63945.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Skæreværk |
---|---|
Certificeringer/compliance | CE-certificeret |
Dimensioner (L x B x H) | 700 x 582 x 1675 mm |
Højde (metrisk) | 1675 mm |
IP-vurdering | IP54 |
Artikelnummer | Brand | Til brug med (applikation) | Elektriske krav | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Til brug med (applikation) | Elektriske krav | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15156846
|
RETSCH
20.727.0010 |
Til tungmetalfri størrelsesreduktion | 220/230 V, 50/60 Hz |
63945.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 03-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11710785
|
RETSCH
20.727.0002 |
For heavy-metal-free size reduction | 400 V, 50 Hz | |||||||
Tekniske data
Skæreværk | |
700 x 582 x 1675 mm | |
IP54 | |
SM 100 | |
582 mm |
CE-certificeret | |
1675 mm | |
700 mm | |
3-faset motor |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
RETSCH SM 100 model skæremøller