Tekniske data
| Produkttype | Skæremølle |
| Certificeringer/compliance | CE-certificeret |
| Oversigt | Skæremølle, 1675 H x 582 B x 700mm D, 3 ∼ stk. 400V, 50Hz, SM 100 model, 1 500 min-1 hastighed, 129,5 mm diameter. Rotor, 3-faset strømforbindelse, 1, 5 kW drivkraft, 3-faset motordrev, IP 54, <60 x 80mm fødestørrelse, parallelsektion rotor/6-skive rotor, til slibning uden tungmetalforurening |
| Dimensioner (L x B x H) | 700 x 582 x 1675 mm |
| Elektriske krav | 400 V, 50 Hz |
| Til brug med (applikation) | For størrelsesreduktion uden tungmetaller |
| Højde (metrisk) | 1675 mm |
| IP-vurdering | IP54 |
| Længde (metrisk) | 700 mm |
| Model- | SM 100 |
| Vis mere |