Få mere at vide
RETSCH SM 100 model skæremøller
Shop alle Retsch produkter
Til brug med (applikation):
For heavy-metal-free size reduction
Til tungmetalfri størrelsesreduktion
Elektriske krav:
220/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Skæreværk |
| Certificeringer/compliance | CE-certificeret |
| Oversigt | Skæremølle, 1675 H x 582 B x 700 mm D, 220/230 V, 50/60 Hz, SM 100 Model, med frekvensomformer, 1, 500 min-1 Hastighed, 129,5 mm dia. Rotor, 3-faset strømtilslutning, 1, 5 kW dreveffekt, 3-faset motordrev, IP 54,< 60 x 80 mm fremføringsstørrelse, parallel sektion Rotor/6-skive rotor |
| Dimensioner (L x B x H) | 700 x 582 x 1675 mm |
| Elektriske krav | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Til brug med (applikation) | Til tungmetalfri størrelsesreduktion |
| Højde (metrisk) | 1675 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| IP-vurdering | IP54 |
| Længde (metrisk) | 700 mm |
| Vis mere |